Fontos dokumentumok
P3504
Ponceau S
Powder
Szinonimák:
3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-[4-sulfophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ponceau S, BioReagent, suitable for electrophoresis
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szín
red to very dark red
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
ε (extinkciós együttható)
≥330000 at 518-522 nm in deionized water at 0.015 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
Általános leírás
The following are two common stain formulations:
0.1% Ponceau S (w/v) in 5% acetic acid
2% Ponceau S (w/v) in 30% TCA, 30% sulfosalicylic acid
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)