52411
Heptafluorobutyric acid
suitable for ion chromatography, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
Edman Reagent No. 3, HFBA, Perfluorobutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~10 mmHg ( 25 °C)
leírás
anionic
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
ion chromatography: suitable
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
sűrűség
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.01 mg/kg
Ca: ≤2 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.01 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤3 mg/kg
Ni: ≤0.01 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Kapcsolódás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.