Fontos dokumentumok
562629
Nonafluorobutane-1-sulfonic acid
97%
Szinonimák:
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, 1-Perfluorobutanesulfonic acid, Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, Nonafluorobutan-1-sulfonic acid, Nonafluorobutanesulfonic acid, Perfluorobutanesulfonic acid, n-Nonafluorobutanesulfonic acid
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.3230 (lit.)
bp
112-114 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
1.811 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
sulfonic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGTNAGYHADQMCM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
350.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
177 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)