Fontos dokumentumok
78698
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate regenerant
Na2CO3 70 mM and NaHCO3 70 mM in water, IC regenerant
About This Item
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
liquid
minőség
Na2CO3 70 mM and NaHCO3 70 mM in water
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
70 mM Na2CO3 in H2O
70 mM NaHCO3 in H2O
technika/technikák
ion chromatography: suitable
Alkalmazás
Metrohm IC application note AN-CS-003: Biogenic amines in addition to standard cations with conductivity detection following sequential suppression and Dose-in Gradient.
Metrohm IC application note AN-CS-010: Traces of lithium and sodium besides monoethanolamine in water-steam circuits of thermal power plants.
Metrohm IC application note AN-CS-006: Aliphatic amines and ethanol amines in addition to standard cations by sequential suppression.
Kapcsolódás
to be used in combination with eluent concentrate for Metrosep C Supp 1 and 2: 78737
Visit the IC Portal to learn more
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.