Merck
78737
Supelco
Nitric acid/Rubidium nitrate concentrate
IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C Supp 1 & 2
Szinonimák:
Mixed Acid and Rubidium Solution
About This Item
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
form
liquid
minőség
HNO3 100 mM and Rb 1000 μg/L in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
100 mM HNO3 in H2O
1000 μg/L Rb in H2O (from RbNO3 salt)
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmasság
application tested
Alkalmazás
Metrohm IC application note AN-CS-007: Lithium in addition to other cations in seepage water from minerals through sequential suppression.
Kapcsolódás
to be used in combination with ion suppressor regenerant 78698
Visit the IC Portal to learn more
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.