Fontos dokumentumok
342041
Perfluoroheptanoic acid
≥97.0%
Szinonimák:
Tridecafluoroheptanoic acid, Perfluoroheptanoic acid
Teszt
≥97.0%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.306 (lit.)
bp
175 °C/742 mmHg (lit.)
mp
30 °C (lit.)
sűrűség
1.792 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- For the fluoroalkylation of C-H bonds of aromatic compounds using Ni/SiO2 nanocatalyst.
- To synthesize biphenylyl benzoates via Mitsunobu reaction.
- To synthesize N-perfluoracyl β-thioamides from β-thio amines in the presence of methyl chloroformate.
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?