Fontos dokumentumok
396575
Perfluoropentanoic acid
97%
Szinonimák:
Nonafluorovaleric acid, PFPeA, Nonafluoropentanoic acid, Perfluoropentanoic acid
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.294 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
sűrűség
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- An emulsifying agent for polymer dispersion, extinction foams, stain repellents, additives for paints, and coatings.
- A powerful cation exchanger in ion-pairing chromatography.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?