Merck
38302
Supelco
Sodium carbonate/Sodium hydroxide concentrate
Na2CO3 150 mM and NaOH 15 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 16
About This Item
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
koncentráció
15 mM NaOH in H2O
150 mM Na2CO3 in H2O
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmasság
application tested
Általános leírás
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Alkalmazás
Metrohm IC application note Anion traces on the Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 after Inline Preconcentration and Matrix Elimination.
Metrohm IC application note
AN-S-329Anions in FDG gypsum in accordance with VGB-M 701e (consultative document of European Technical Association for the Generation of Electricity and Heat).
Metrohm IC application note AN-S-325Fluoride and chloride in sodium carbonate solution.
Metrohm IC application note AN-S-317Determination of ions on surfaces of printed circuit boards .
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
Elkészítési megjegyzés
Prepared with sodium carbonate, sodium hydroxide and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)