Fontos dokumentumok
78348
Supelco
Sodium acetate/Sodium hydroxide eluent
10 mM CH3COONa in H2O, 100 mM NaOH in H2O, IC eluent for Metrosep Carb 2
About This Item
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
10 mM CH3COONa in H2O
100 mM NaOH in H2O
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmasság
application tested
Általános leírás
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Alkalmazás
Metrohm IC application note AN-P-072:Carbohydrates in orange juice applying pulsed amperometric detection.
Metrohm IC application note AN-P-067: Sorbitol andsucrose in soap applying IC amperometric detection.
Metrohm IC application note AN-P-065: Sugar and sugar alcohols in addition to sucrose and cellobiose.
Metrohm IC application note AN-P-062: Sugar and sugar alcohols in an apple beverage with pulsed amperometric detection.
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.