Fontos dokumentumok
77249
Heptafluorobutyric acid
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Edman Reagent No. 3, HFBA, Perfluorobutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~10 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
analit kémiai osztály(ok)
amino acids
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
sűrűség
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3