Fontos dokumentumok
75335
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
Na2CO3 100 mM and NaHCO3 100 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 10
Szinonimák:
Sodium Bicarbonate/Sodium Carbonate Solution
About This Item
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
100 mM Na2CO3 in H2O
100 mM NaHCO3 in H2O
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmasság
application tested
Általános leírás
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Alkalmazás
Metrohm IC application note AN-S-320: Fast IC: Drinking water analysis in three minutes.
Metrohm IC application note AN-S-321: Fast IC: Sulfite and sulfate in beer in less than ten minutes.
Metrohm IC application note AN-S-281: Anions in wine.
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
Elkészítési megjegyzés
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Explore the tests integral to the instrument qualification process for ion chromatography instruments. Learn about the effectiveness of a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit, featuring six certified bromide standard solutions for comprehensive IC instrument qualification tests.