Fontos dokumentumok
87299
Tetrahexylammonium hydrogensulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
crystals
minőség
LiChropur™
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
mp
98-100 °C (lit.)
99-102 °C
λ
10 % in acetonitrile
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.10
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-24H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?