Fontos dokumentumok
471216
Diethylamine
≥99.5%
Szinonimák:
N,N-Diethylamine, N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
594 °F
robbanási határérték
10.1 %
technika/technikák
GC/MS: suitable
törésmutató
n20/D 1.385 (lit.)
pH
13 (20 °C, 100 g/L)
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used as:
- An organocatalyst for the preparation of β-phosphonomalononitriles and diethyl (2-amino-3- cyano-chromene-4-yl) phosphonic acid esters.
- A ligand for the synthesis of (N-heterocyclic carbene)PdCl2(diethylamine) complexes.
- A template for the preparation of thermally and hydrothermally stable SAPO-34 (silicoaluminophosphate) molecular sieves.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-14.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Validated HPLC method (based on Ph. Eur. Monograph 2668) for quantifying catechins and caffeine in decaffeinated green tea using a Chromolith® High Resolution RP-18e column with advantages in terms of backpressure and matrix robustness.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.