Fontos dokumentumok
19399
Supelco
Nitric acid/Dipicolinic acid concentrate
HNO3 17 mM and Dipicolinic acid 17 mM in water, IC eluent concentrate (10x) for Metrosep C 6
About This Item
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NB.21
koncentráció:
17 mM Dipicolinic acid in H2O
17 mM HNO3 in H2O
Minőségi szint
minőség
HNO3 17 mM and Dipicolinic acid 17 mM in water
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
17 mM Dipicolinic acid in H2O
17 mM HNO3 in H2O
technika/technikák
ion chromatography: suitable
Általános leírás
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Alkalmazás
Metrohm IC application note AN-C-173: Cations inroadside snow.
Metrohm IC application note AN-C-145: Ammoniumtraces besides excess sodium using 940 Professional IC Vario and directconductivity detection.
Metrohm IC application note AN-C-142: Separationof the standard cations on the high-capacity Metrosep C 6 separation columns
Vigyázat
May form precipitation at storage below room temperature.
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
Elkészítési megjegyzés
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Analízis megjegyzés
HNO3 17 mM and Dipicolinic acid 17 mM in water
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)