68279
Sulfuric acid concentrate
0.1 M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Szinonimák:
Sulfuric acid solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
0.1 M H2SO4 in water (0.2N)
technika/technikák
ion chromatography: suitable
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Metrohm IC application note AN-S-341:4-Hydroxybutyratein addition to standard anions and organic acids.
Metrohm IC application note AN-S-336:Anion traces on the Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 after Inline Preconcentration and Matrix Elimination
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kapcsolódás
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?