Fontos dokumentumok
D3943
DAPH
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
4,5-Dianilinophthalimide, 5,6-Bis(phenylamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, CGP 52411
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
orange
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(=O)c2cc(Nc3ccccc3)c(Nc4ccccc4)cc12
InChI
1S/C20H15N3O2/c24-19-15-11-17(21-13-7-3-1-4-8-13)18(12-16(15)20(25)23-19)22-14-9-5-2-6-10-14/h1-12,21-22H,(H,23,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AAALVYBICLMAMA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Our company offers many products related to EGFR for your research needs.