Merck
61699
Supelco
Potassium hydroxide concentrate
0.1 M KOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
Szinonimák:
Potassium hydroxide solution
About This Item
Lineáris képlet:
KOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
56.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
eCl@ss:
38100303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
koncentráció:
0.1 M KOH in water (0.1N)
Minőségi szint
koncentráció
0.1 M KOH in water (0.1N)
technika/technikák
ion chromatography: suitable
SMILES string
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Potassium hydroxide (KOH) solution is a strong alkali widely used in chemical synthesis. Van Slyke apparatus and Hildebrand adsorption technique have been utilized to determine the solubility of oxygen in different concentration of KOH solution.
This eluent concentrate for ion chromatography is determined by potentiometric titration. Content and expiry date can be found on the certificate.
Alkalmazás
Potassium hydroxide solution may be used in the following processes:
  • Depolymerization of poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes.
  • Synthesis of potassium bicarbonate and potassium carbonate.
  • As an eluent in the nonsuppressor ion chromatography to separate and determine inorganic and organic anions.
  • Saponification of fruit seed oil to determine tocopherols and tocotrienols.
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
Elkészítési megjegyzés
Prepared with potassium hydroxide and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nonsuppressor ion chromatography of inorganic and organic anions with potassium hydroxide as eluent.
Okada T and Kuwamoto T.
Analytical Chemistry, 55 (7), 1001-1004 (1983)
Kinetics of depolymerization of poly (ethylene terephthalate) in a potassium hydroxide solution.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 40 (2), 509-514 (2001)
The Preparatory Manual of Explosives., 79-79 (2007)
The solubility and diffusion coefficient of oxygen in potassium hydroxide solutions.
Davis RE, et al.
Electrochimica Acta, 12 (3), 287-289 (1967)
Native oils from apple, blackcurrant, raspberry, and strawberry seeds as a source of polyenoic fatty acids, tocochromanols, and phytosterols: a health implication.
Pieszka M, et al.
Journal of Chemistry, 2015 null