Fontos dokumentumok
177741
Perfluorodecanoic acid
98%
Szinonimák:
Nonadecafluorodecanoic acid, Nonadecafluorocapric acid, Perfluorocapric acid, Perfluorodecanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
~10 mmHg ( 0 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
218 °C/740 mmHg (lit.)
mp
77-81 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 10%, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10HF19O2/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h(H,30,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?