Merck
70289
Supelco
Sodium 2-naphthalenesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
2-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7NaO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.22
Beilstein:
3659024
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
Forma:
powder
Teszt:
≥99.0% (HPLC)
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
minőség
LiChropur
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O (hot)
UV-elnyelés
λ: 380 nm Amax: 0.1
λ: 390 nm Amax: 0.05
λ: 400 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Sodium 2-naphthalenesulfonate may be used as an analytical reagent for iodine speciation analysis in urine using ion-pair reversed phase liquid chromatography coupled to inductively coupled plasma mass spectrometry (RP-LC-ICP-MS).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Speciation analysis of urine iodine by ion-pair reversed-phase liquid chromatography and inductively coupled plasma mass spectrometry
Han C, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(14), 5369-5375 (2014)