Fontos dokumentumok
164194
Heptafluorobutyric acid
98%
Szinonimák:
Edman Reagent No. 3, HFBA, Perfluorobutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~10 mmHg ( 25 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
sűrűség
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?