Fontos dokumentumok
29226
Undecafluorohexanoic acid
≥97.0% (T)
Szinonimák:
Perfluorocaproic acid, Perfluorohexanoic acid
Teszt
≥97.0% (T)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
1.759 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXUULQAPEKKVAH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?