Fontos dokumentumok
45726
Acetic acid
for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
Glacial acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
for luminescence
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
gőznyomás
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
párolgási maradék
≤0.0005%
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
kation nyomok
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.1
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
alkalmasság
corresponds for luminescence
Érzékszervi
pungent
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?