Fontos dokumentumok
8.18755
Sigma-Aldrich
Acetic acid
99-100%, for synthesis
Szinonimák:
Acetic acid, Ethanoic acid, Glacial acetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.05
Beilstein:
506007
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-580-7
NACRES:
NA.22
pH:
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Terméknév
Acetic acid 99-100%, for synthesis
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
15.4 hPa ( 20 °C)
Teszt
≥99% (acidimetric)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
485 °C
800 °F
hatékonyság
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 39 °C
oldhatóság
soluble 602.9 g/L
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Density (d 20/4): 1.048 - 1.052
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F
Lobbanási pont (C)
39 °C
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocols
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.