5.33001
Acetic acid
100%, for LC-MS LiChropur™
Szinonimák:
Acetic acid, Ethanoic acid, Glacial acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Acetic acid 100%, for LC-MS LiChropur™
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
15.4 hPa ( 20 °C)
Teszt
≥99.8% (acidimetric)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
485 °C
800 °F
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
technika/technikák
LC/MS: suitable
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 39 °C
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤2.0 ppm
Ca: ≤20.0 ppm
Cu: ≤1.0 ppm
Fe: ≤20.0 ppm
K: ≤2.0 ppm
Mg: ≤2.0 ppm
NH4+: ≤10.0 ppm
Na: ≤5.0 ppm
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F
Lobbanási pont (C)
39 °C
Cikkek
An RP-LC×RP-LC-PDA-MS method for the metabolic profiling of G. glabra extract using the MSG approach for enhanced metabolic coverage.
Learn about the separation of several charge variants of two monoclonal antibodies, NISTmAb and Infliximab, using a polymeric cation exchange column and MS-compatible mobile phases.
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
Protocols
Separation of Sorbitol; Mannitol
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Separation of null
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR