Fontos dokumentumok
1.00317
Supelco
Hydrochloric acid
37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Hydrochloric acid, fuming 37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
1.3 (vs air)
gőznyomás
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
termékcsalád
EMSURE®
form
liquid
koncentráció
37.0-38.0% HCl
szennyeződések
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Ba (Barium)
≤0.010 ppm Be (Beryllium)
≤0.010 ppm Cd (Cadmium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Cr (Chromium)
≤0.010 ppm Cu (Copper)
≤0.010 ppm Hg (Mercury)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.010 ppm Pb (Lead)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Ag (Silver)
≤0.020 ppm Ge (Germanium)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Ti (Titanium)
≤0.020 ppm Tl (Thallium)
≤0.020 ppm Zr (Zirconium)
≤0.050 ppm Au (Gold)
≤0.050 ppm Bi (Bismuth)
≤0.050 ppm Ga (Gallium)
≤0.050 ppm Sn (Tin)
≤0.100 ppm B (Boron)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.150 ppm Al (Aluminium)
≤0.300 ppm Mg (Magnesium)
≤0.300 ppm Zn (Zinc)
≤0.4 ppm Free chlorine (Cl)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.5 ppm Sulfate (SO4)
≤0.5 ppm Sulfite (SO3)
≤0.500 ppm Ca (Calcium)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤1 ppm NH? (Ammonium)
≤10 ppm Non volatile matter
≤50 ppm Bromide (Br)
SMILES string
Cl
izzítási maradék
≤3 ppm (as SO4)
szín
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
sűrűség
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
1.19 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): 37.0 - 38.0 %
Identity: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Appearance: passes test
Appearance of solution: passes test
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 3 ppm
Expiry date : see product label
Conforms to the ACS specification for general use
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
Protocols
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination of total phosphorus in plant material samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to fusion melting
Related Content
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.