Fontos dokumentumok
1.06056
Supelco
2-Methylbutane
for spectroscopy Uvasol®
Szinonimák:
2-Methylbutane, iso-Pentane, Isopentane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
201-142-8
NACRES:
NA.03
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
800 hPa ( 20 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
420 °C
robbanási határérték
1.3-7.6 % (v/v)
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
párolgási maradék
≤0.0005%
szín
APHA: ≤10
áteresztőképesség
190 nm, ≥50%
200 nm, ≥65%
210 nm, ≥85%
215 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
bp
28 °C/1013 hPa
mp
-160 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -57 °C
sűrűség
0.62 g/cm3 at 20 °C
UV-elnyelés
λ: 190 nm Amax: ≤0.30
λ: 200 nm Amax: ≤0.19
λ: 210 nm Amax: ≤0.07
λ: 215 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.01
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Evaporation residue: ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 0.005 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 190 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 200 nm): ≥ 65 %
Transmission (at 210 nm): ≥ 85 %
Transmission (at 215 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 240 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 190 nm): ≤ 0.30
Absorbance (at 200 nm): ≤ 0.19
Absorbance (at 210 nm): ≤ 0.07
Absorbance (at 215 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 240 nm): ≤ 0.01
Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according Reag. Ph Eur
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-59.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-51 °C - closed cup