Merck
277258
Sigma-Aldrich
2-Methylbutane
anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
Isopentane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.15
Beilstein:
1730723
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
Teszt:
≥99%
bp:
30 °C (lit.)
gőznyomás:
11.17 psi ( 20 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
11.17 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
robbanási határérték
8.3 %
szennyeződések
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0003%
törésmutató
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
mp
-160 °C
sűrűség
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Methylbutane undergoes catalytic dehydrogenation in the presence of chromia-alumina catalyst to form isoamylenes, which can undergo further dehydrogenation to form isoprene. It may also be used as a solvent in the preparation of trans-Bis(triethylphosphine) (hydroxy carbonyl) (phenyl) platinum(II), a metallacarboxylic acid.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-59.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Power efficient synthesis of isoprene via two-stage dehydrogenation of isopentane
Karimov OK &amp; Daminev RR
World Applied Sciences Journal , 24(3), 320-325 (2013)
Yiming Huang et al.
Transplantation, 89(6), 677-685 (2010-01-30)
The role of bone marrow (BM)-derived cells in pancreatic beta-cell regeneration remains unresolved. We examined whether BM-derived cells are recruited to the site of moderate pancreatic injury and contribute to beta-cell regeneration. Low-dose streptozotocin (STZ) treatment was used to induce
Synthesis, x-ray structural analysis, and thermal decomposition of the platinum (II) carboxylic acid (hydroxycarbonyl) trans-Pt (CO2H)(C6H5)(PEt3) 2. Formation of a diplatinum (II) complex containing carbon dioxide
Bennett MA, et al
Journal of the American Chemical Society, 110(21), 7098-7105 (1988)
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 338-338 (1999)
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 50-54 (1999)