1.06002
Methanol
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Methanol, for spectroscopy Uvasol®
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
hatékonyság
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
36 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
párolgási maradék
≤0.0002%
szín
APHA: ≤10
áteresztőképesség
205 nm, ≥10%
210 nm, ≥30%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥80%
240 nm, ≥90%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 9.7 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-elnyelés
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.52
λ: 220 nm Amax: ≤0.22
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A simple and green offline-online capillary electrophoresis stacking strategy for the simultaneous determination of hydrophobic compounds in complicated samples using sodium dodecyl sulfate as the solubilizer and pseudophase.: This study presents a green offline-online capillary electrophoresis strategy for hydrophobic compounds, employing methanol as part of the solubilizing system. (Qin et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Evaporation residue: ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.01 %
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 205nm): ≥ 10 %
Transmission (at 210 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 220 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 230 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 240 nm): ≥ 90 %
Transmission (at 250 nm): ≥ 95 %
Transmission (from 260 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 205nm): ≤ 1.00
Absorbance (at 210 nm): ≤ 0.52
Absorbance (at 220 nm): ≤ 0.22
Absorbance (at 230 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 240 nm): ≤ 0.05
Absorbance (at 250 nm): ≤ 0.02
Absorbance (from 260 nm): ≤ 0.01
Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS and Reag. Ph Eur
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup