Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.07177
Supelco
n-Pentane
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Pentane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.15
Beilstein:
969132
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-692-4
NACRES:
NB.21
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
35-36 °C (lit.)
gőzsűrűség
2.48 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
~8.3 %
szennyeződések
≤0.000002% B (Boron)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -48 °C (refers to pure substance)
oldhatóság
0.4 g/L
sűrűség
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
  • Catalytic Cracking to Light Olefins: n-Pentane is extensively used in studies focused on catalytic cracking processes. Recent research has explored the use of extra-framework aluminum in ZSM-5 zeolites to enhance the production of light olefins from n-pentane. This application is crucial for improving the efficiency of catalytic processes and the production of valuable petrochemical feedstocks (He et al., Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2022).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F
Lobbanási pont (C)
-40 °C