PHR1661
Isopentane Solution
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Methylbutane, Isopentane
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
11.17 psi ( 20 °C)
form
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
robbanási határérték
8.3 %
kiszerelés
ampule of 2 mL
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
sűrűség
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)