Fontos dokumentumok
1.02210
Supelco
Carbon disulfide
for spectroscopy Uvasol®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.14
Beilstein:
1098293
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116004
EC index szám:
200-843-6
NACRES:
NA.03
gőzsűrűség
2.67 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
Uvasol®
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
212 °F
hatékonyság
3188 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
50 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.0010% Toluene (GC)
≤0.0010% Xylene (GC)
≤0.0060% Benzene (GC)
≤010% Water (Karl Fischer)
párolgási maradék
≤0.0010%
szín
APHA: ≤10
áteresztőképesség
382 nm, ≥10%
388 nm, ≥35%
403 nm, ≥80%
410 nm, ≥90%
500 nm, ≥99%
törésmutató
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -30 °C
oldhatóság
2.1 g/L
sűrűség
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
for spectroscopy Uvasol®
Alkalmazás
Carbon disulfide for spectroscopy Uvasol®. CAS 75-15-0, molar mass 76.13 g/mol.
Analízis megjegyzés
Assay (GC)≥ 99.90 %Water (K. F.)≤ 0.010 %Evaporation residue≤ 0.0010 %Benzene (GC)≤ 0.0060 %Toluene (GC)≤ 0.0010 %Xylene (GC)≤ 0.0010 %Alkalinity≤ 0.0002 meq/gAcidity≤ 0.0005 meq/gColor number≤ 10Transmission (at 382 nm)≥ 10 %Transmission (at 388 nm)≥ 35 %Transmission (at 403 nm)≥ 80 %Transmission (at 410 nm)≥ 90 %Transmission (at 500 nm)≥ 99 %Suitable for BTX determination
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F
Lobbanási pont (C)
-30 °C