Fontos dokumentumok
1.02937
Supelco
N,N-Dimethylformamide
for spectroscopy Uvasol®
Szinonimák:
DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide, DMF, NSC 5356
About This Item
Lineáris képlet:
HCON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.09
Beilstein:
605365
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-679-5
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.9% (GC)
technika/technikák:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
153 °C (lit.)
gőznyomás:
2.7 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
833 °F
hatékonyság
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
15.2 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
párolgási maradék
≤0.0002%
szín
APHA: ≤10
áteresztőképesség
270 nm, ≥25%
275 nm, ≥60%
290 nm, ≥80%
300 nm, ≥90%
330 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 57.5 °C
sűrűség
0.944 g/mL (lit.)
UV-elnyelés
λ: 270 nm Amax: ≤0.60
λ: 275 nm Amax: ≤0.22
λ: 290 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 330 nm Amax: ≤0.01
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Evaporation residue: ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.02 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 270 nm): ≥ 25 %
Transmission (at 275 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 290 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 330 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 270 nm): ≤ 0.60
Absorbance (at 275 nm): ≤ 0.22
Absorbance (at 290 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 300 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 330 nm): ≤ 0.01
Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)