Fontos dokumentumok
M32631
2-Methylbutane
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Isopentane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
11.17 psi ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
robbanási határérték
8.3 %
törésmutató
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
mp
-160 °C
sűrűség
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A reactant to synthesize isoprene by a two-stage dehydrogenation process using chromia-alumina catalyst.
- A weakly polar solvent to study the intramolecular charge transfer (ICT) effect and the solvatochromic behavior of the pyrene substituted 1,3,4-oxadiazole derivatives.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-59.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-51 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?