Fontos dokumentumok
59060
2-Methylbutane
analytical standard
Szinonimák:
Isopentane
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
11.17 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.7% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
8.3 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.354 (lit.)
n20/D 1.354
bp
30 °C (lit.)
sűrűség
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
petroleum
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-59.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?