Fontos dokumentumok
MX0760
Supelco
2-Methylbutane
Practical
Szinonimák:
2-Methylbutane, Isopentane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CH3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
201-142-8
gőznyomás
800 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (GC)
form
liquid
szín
APHA: ≤30
bp
28 °C/1013 hPa
mp
-160 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -57 °C
oldhatóság
0.048 g/L
sűrűség
0.62 g/cm3 at 20 °C
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Methylbutane can be used as a reactant to synthesize:
  • Isoprene by two-stage dehydrogenation process using chromia-alumina catalyst.
  • Alkyl aromatic compounds via silver-catalyzed selective C(sp3)–H benzylation reaction in the presence of N-triftosylhydrazones as carbene precursor.
It can also be used as a weakly polar solvent to study the intramolecular charge transfer (ICT) effect and the solvatochromic behavior of the pyrene substituted 1,3,4-oxadiazole derivatives.
Analízis megjegyzés
Assay (GC): 95% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-59.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-51 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Power-efficient synthesis of isoprene via two-stage dehydrogenation of isopentane
Karimov OK, et al.
World Applied Sciences Journal , 24(3) (2013)
Synthesis, characterization and photophysical properties of a new class of pyrene substituted 1, 3, 4-oxadiazole derivatives
Najare Mahesh S, et al.
Optical Materials, 88 (2019)
Site-selective C-H benzylation of alkanes with N-triftosylhydrazones leading to alkyl aromatics
Liu Zhaohong, et al.
Chem, 6(8) (2020)