1.00965
Tetrachloroethylene
for spectroscopy Uvasol®
Szinonimák:
Tetrachloroethylene, Ethylene tetrachloride, Perchloroethylene, PCE
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
19 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
2629 mg/kg LD50, oral (Rat)
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.0005 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤20 ppm Hydrocarbons (related to squalane/squalene(3050-2900 cm-1))
párolgási maradék
≤0.0005%
szín
APHA: ≤10
áteresztőképesség
290 nm, ≥20%
295 nm, ≥65%
300 nm, ≥80%
305 nm, ≥85%
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
oldhatóság
0.16 g/L
sűrűség
1.62 g/cm3 at 20 °C
UV-elnyelés
λ: 290 nm Amax: ≤0.70
λ: 295 nm Amax: ≤0.19
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 305 nm Amax: ≤0.07
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC(=C(Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Trichloroethylene, tetrachloroethylene and carbon tetrachloride in an urban atmosphere: mixing ratios and temporal patterns.: This study investigates the atmospheric concentrations of tetrachloroethylene and related compounds, highlighting their temporal patterns and implications for environmental monitoring and regulatory frameworks (de Blas et al., 2013).
- Preparation of gas cylinder standards for the measurement of trace levels of benzene and tetrachloroethylene.: This article discusses the preparation of gas cylinder standards for accurate measurement of trace levels of tetrachloroethylene, which is crucial for environmental and industrial monitoring (Schmidt et al., 1983).
- Application of a monolithic silica capillary adsorbent for the preconcentration of airborne trichloroethylene and tetrachloroethylene.: This paper presents a novel method using monolithic silica capillary adsorbents for the preconcentration and subsequent analysis of airborne tetrachloroethylene, enhancing detection capabilities in environmental monitoring (Chang et al., 2006).
- Trace determination of tetrachloroethylene in natural waters by direct aqueous injection high-pressure liquid chromatography.: This research provides a method for the trace determination of tetrachloroethylene in natural waters using high-pressure liquid chromatography, crucial for monitoring water quality and assessing environmental impact (Kummert et al., 1978).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available