X100
Triton™ X-100
laboratory grade
Szinonimák:
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
laboratory grade
leírás
non-ionic
form
liquid
molekulatömeg
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
aggregált szám
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
mp
6 °C (43 °F)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
oldhatóság
water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13.5
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the permeabilization of cells for immunofluorescence staining
- As a component of lysis buffer in western blot analysis
- As a component of Tris-buffered saline for the preparation of cell sections in Immunogold labelling for electron microscope
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Ideal for Cell Biology and Biochemical research applications
- Non-ionic nondenaturing detergent
- Superior wetting agent and emulsifier
- Highly versatile surfactant
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Protocols
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.