Fontos dokumentumok
1.04333
Supelco
Isohexane
≥95.0% (C₆H₁₄-isomeres, GC) or analysis EMSURE®
Szinonimák:
Isohexane, 2-Methyl pentane, iso-Hexane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
295-570-2
NACRES:
NA.21
product name
Isohexane, for analysis EMSURE®
gőznyomás
160-190 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
260 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.0-7.4 % (v/v)
szennyeződések
≤0.0001% Thiophene
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Water
≤5% n-Hexane (GC)
párolgási maradék
≤10 mg/L
kinematic viscosity
0.5 cSt(20 °C)
bp
53-63 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -21 °C
sűrűség
0.66 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Analízis megjegyzés
Purity C₆H₁₄-isomeres (GC): ≥ 95.0 %
Identity (IR): conforms
Acidity: ≤ 0.0003 meq/g
n-Hexane (GC): ≤ 5.0 %
Aromatics (as benzene): ≤ 0.01 %
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.005 %
Thiophene: ≤ 0.0001 %
Matter discoloured by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-5.8 °F
Lobbanási pont (C)
-21 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)