Fontos dokumentumok
1.00930
Supelco
Diethyl ether
≥98% (GC), contains 2% ethanol as stabilizer, suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Szinonimák:
Ethyl ether, Ether, Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-467-2
NACRES:
NA.03
product name
Diethyl ether, for spectroscopy Uvasol®
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
587 hPa ( 20 °C)
Teszt
≥98% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
320 °F
hatékonyság
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tartalmaz
2% ethanol as stabilizer
robbanási határérték
36.5 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005% Peroxide
≤0.03% Water
párolgási maradék
≤0.0003%
szín
APHA: ≤10
áteresztőképesség
220 nm, ≥30%
235 nm, ≥55%
250 nm, ≥80%
270 nm, ≥90%
300 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -40 °C
sűrűség
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-elnyelés
λ: 220 nm Amax: ≤0.52
λ: 235 nm Amax: ≤0.26
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Slide 1 of 2
1 of 2
Cikkek
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.