Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
~2 (vs air)
gőznyomás
5.3 psi ( 21 °C)
9.9 psi ( 38 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
682 °F
robbanási határérték
8.7 %
törésmutató
n20/D 1.405 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
sűrűség
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Ellagitannins and Related Compounds from Penthorum chinense.: Cyclopentane is employed in the extraction and chemical analysis of ellagitannins from Penthorum chinense, showcasing its utility in the isolation and study of natural products. The research emphasizes cyclopentane′s role in facilitating the discovery of bioactive compounds with potential pharmaceutical applications (Era M et al., 2019).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?