1.00980
Ethyl alcohol, pure
≥99.9% (GC), spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Szinonimák:
Ethyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ethanol, for spectroscopy Uvasol®
grade
spectrophotometric grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
gőznyomás
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
Uvasol®
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
683 °F
hatékonyság
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
19 %, 60 °F
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
párolgási maradék
≤0.0002%
szín
APHA: ≤10
áteresztőképesség
207 nm, ≥20%
220 nm, ≥55%
235 nm, ≥80%
240 nm, ≥85%
245 nm, ≥90%
260 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
UV-elnyelés
λ: 207 nm Amax: ≤0.70
λ: 220 nm Amax: ≤0.26
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.07
λ: 245 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Poly(sulfobetaine) versus poly(ethylene glycol) based copolymer modified polyurethane catheters for antifouling: This study examines the use of ethanol in the synthesis of polymers designed to reduce biological fouling on medical devices, highlighting its role in advanced healthcare materials research (Cao et al., 2024).
- Green synthesis of polyimide by using an ethanol solvothermal method for aqueous zinc batteries: Ethanol is used as a green solvent in the innovative synthesis of polyimide structures, emphasizing its importance in sustainable material production and energy storage solutions (Zhao et al., 2024).
- Modulation of gut microbiota with probiotics as a strategy to counteract endogenous and exogenous neurotoxicity: Research explores the indirect applications of ethanol in the solvent extraction processes used for studying neuroprotective strategies in medical research (Skalny et al., 2024).
- Superselective Ablative Chemo-ethanol Embolization for Recurrent Single Hepatocellular Carcinoma: A Six-Month Outcome Analysis: This clinical study utilizes ethanol directly in therapeutic interventions, demonstrating its critical use in oncological treatments to improve patient outcomes (Lee et al., 2024).
- Self-Assembly Reinforced Alginate Fibers for Enhanced Strength, Toughness, and Bone Regeneration: Ethanol is employed in the processing of novel biomaterials designed for medical applications, showcasing its utility in the development of regenerative medicine technologies (Cui et al., 2024).
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
greener alternative product
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C