Fontos dokumentumok
1.00863
Supelco
Ethyl acetate
for spectroscopy Uvasol®
Szinonimák:
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester, EtOAc
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
Beilstein:
506104
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
205-500-4
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.9% (GC)
technika/technikák:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
gőznyomás:
73 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3 (20 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
73 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
hatékonyság
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2.2-11.5 %, 38 °F
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
párolgási maradék
≤0.0002%
szín
APHA: ≤10
áteresztőképesség
255 nm, ≥20%
260 nm, ≥75%
263 nm, ≥80%
265 nm, ≥90%
270 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -4 °C
oldhatóság
85.3 g/L
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-elnyelés
λ: 255 nm Amax: ≤0.70
λ: 260 nm Amax: ≤0.13
λ: 263 nm Amax: ≤0.10
λ: 265 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Alkalmazás
  • Investigation of anti-depression effects and potential mechanisms of the ethyl acetate extract of Cynomorium songaricum Rupr. through the integration of in vivo experiments, LC-MS/MS chemical analysis, and a systems biology approach.: This article describes the application of ethyl acetate in the extraction of antidepressant compounds, integrating chemical analysis with biological testing to explore therapeutic potentials (Zhang et al., 2023).
  • Steroid Components of Marine-Derived Fungal Strain Penicillium levitum N33.2 and Their Biological Activities.: The use of ethyl acetate for extracting steroid compounds from marine fungi is discussed, focusing on the biological activities and potential pharmaceutical applications of these extracts (Hoang et al., 2023).
  • Streptomyces sp. MNP32, a forest-dwelling Actinomycetia endowed with potent antibacterial metabolites.: This study details the extraction of antibacterial compounds using ethyl acetate from a forest-dwelling Actinomycetes species, contributing to the discovery of new antibiotics (Konwar et al., 2023).
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F
Lobbanási pont (C)
-4 °C