P8920
Poly-L-lysine solution
0.1 % (w/v) in H2O
Szinonimák:
2-(4-Cyanoanilino)-4,6-dichloropyrimidine, 4-[(4,6-Dichloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
eltarthatósági idő
Expiry date on the label.
molekulatömeg
150,000-300,000
koncentráció
0.1 % (w/v) in H2O
szín
colorless
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Elkészítési megjegyzés
helyettesítve
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Related Content
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.