Merck
270342
Sigma-Aldrich
2-Methylbutane
suitable for HPLC, ≥99.5%
Szinonimák:
Isopentane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.15
Beilstein:
1730723
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
11.17 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
tisztítva
glass distillation
robbanási határérték
8.3 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<0.020% water
párolgási maradék
<0.0003%
törésmutató
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
mp
-160 °C
sűrűség
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 192 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.07
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This solvent is glass distilled, submicron filtered and subjected to rigorous specification testing to provide lot-to-lot consistency.
Alkalmazás
Designed for use with HPLC instrumentation and organic synthesis applications.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-59.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-51 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 338-338 (1999)
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 50-54 (1999)
Rotational Isomerism and Thermodynamic Functions of 2-Methylbutane and 2, 3-Dimethylbutane. Vapor Heat Capacity and Heat of Vaporization of 2-Methylbutane.
Scott DW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(4), 1707-1712 (1951)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 560-560 (1994)
Kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on a Pd/?-alumina catalyst.
Sarkar A, et al.
AIChE Journal, 52(3), 1142-1156 (2006)