1.02822
Cyclohexane
for spectroscopy Uvasol®
Szinonimák:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
9 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
párolgási maradék
≤0.0002%
szín
APHA: ≤10
áteresztőképesség
208 nm, ≥20%
220 nm, ≥55%
230 nm, ≥80%
240 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
Kinematikai viszkozitás
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -18 °C
sűrűség
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-elnyelés
λ: 208 nm Amax: ≤0.70
λ: 220 nm Amax: ≤0.26
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Synthesis and Characterization of Graft Copolymers with Poly(ε-caprolactone) Side Chain Using Hydroxylated Poly(β-myrcene-co-α-methyl styrene).: This article details the synthesis and characterization of novel graft copolymers, which include cyclohexane derivatives, for potential use in drug delivery systems, showcasing their thermal and chemical stability which is crucial for pharmaceutical applications (Li T et al., 2024).
- Direct Extraction and Determination of Free Nicotine in Cigarette Smoke.: This study presents a method for the direct extraction and quantitative analysis of nicotine in cigarette smoke using cyclohexane as a solvent, highlighting its efficiency and safety in analytical chemistry applications (Li L et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Evaporation residue: ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.005 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 208 nm): ≥ 20 %
Transmission (at 220 nm): ≥ 55 %
Transmission (at 230 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 240 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 250 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 208 nm): ≤ 0.70
Absorbance (at 220 nm): ≤ 0.26
Absorbance (at 230 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 240 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 250 nm): ≤ 0.01
Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS and Reag. Ph Eur
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Cikkek
Learn about the UV-spectrometric determination of the K270 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 270 nm to ensure quality and compliance with regulatory standards.