Merck
498289
3-Ethynylaniline
≥98%
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
HC≡CC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥98%
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Ethynylaniline is a terminal alkyne that can be prepared by the reduction of 3-ethylnylnitrobenzene.
Alkalmazás
3-Ethynylaniline may be used in the synthesis of the following benzoxazine monomers:
  • bis{4-[3-(3-ethynylphenyl)(2H,4Hbenzo[3,4-e]1,3-oxazin-6-yloxy)]phenyl}phenylphosphino-1-one
  • [3-(3-ethynylphenyl)(2H,4Hbenzo[3,4-e]1,3-oxazaperhydroin-6-yl)][3-(3-ethynylphenyl)(2H,4H-benzo[3,4-e]1,3-oxazin-6-yl)]phenylphosphino-1-one
  • bis[3-(3-ethynylphenyl)(2H,4Hbenzo[3,4-e]1,3-oxazin-6-yl)oxy]phenylphosphino-1-one
It may be used:
  • To synthesize succin(m-ethynyl)dianilide and sebaco(m-ethynyl)dianilide.
  • As a reagent in the multi-step synthesis of erlotinib hydrochloride.
  • To prepare 3-(3-ethynylphenyl)-6-methyl-2H, 4H-benzo[e]1,3-oxazine.
  • To prepare 3-[3-(4-acetylamino-benzyl)-[1,2,4]oxadiazol-5- yl]-N-(3-ethynyl-phenyl)-propionamide.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
138.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
59 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, analgesic and anti-inflammatory activities of novel 3-(4-acetamido-benzyl)-5-substituted-1,2,4-oxadiazoles.
Farooqui M, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 44(2), 794-799 (2009)
Qilin Mei et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-03)
Benzoxazine resin has been paid more attention in the fields of aviation, electronics, automobiles and new energy industries because of its excellent comprehensive performance. Further application is limited, however, by shortcomings such as high brittleness and high curing temperature. Furthermore
Paul L Chariou et al.
Nature nanotechnology, 14(7), 712-718 (2019-05-22)
Large doses of chemical pesticides are required to achieve effective concentrations in the rhizosphere, which results in the accumulation of harmful residues. Precision farming is needed to improve the efficacy of pesticides, but also to avoid environmental pollution, and slow-release
Side-chain type benzoxazine-functional cellulose via click chemistry.
Agag T, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 125(2), 1346-1351 (2012)
Diacetylene-Containing Polymers III. Poly (m,m'-butadiynylenesuccindianilide) and Poly (m,m'-butadiynylene sebacodianilide): Novel Materials for Preparation of Transparent Polydiacetylene Containing Films.
Fomine S and Ogawa T
Polymer Journal, 26(1), 93-98 (1994)