Fontos dokumentumok
745073
N-[(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyloxycarbonyl]-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane
for Copper-free Click Chemistry
Szinonimák:
(1α,8α,9β)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyl N-{2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethyl}carbamate, BCN-amine
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
összetétel
carbon content, 62.94%
hydrogen content, 8.70%
nitrogen content, 8.63%
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
funkcionális csoport
amine
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC#CCC[C@]1([H])[C@@H]2COC(NCCOCCOCCN)=O
InChI
1S/C17H28N2O4/c18-7-9-21-11-12-22-10-8-19-17(20)23-13-16-14-5-3-1-2-4-6-15(14)16/h14-16H,3-13,18H2,(H,19,20)/t14-,15+,16-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZGOWXGENSKDSE-MUJYYYPQSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.