Fontos dokumentumok
900913
Tetrazine-PEG5-NHS ester
≥95%
Szinonimák:
Tz-PEG5-NHS
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
funkcionális csoport
NHS ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(C2=NN=CN=N2)C=C1)CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON3C(CCC3=O)=O)=O
InChI
1S/C27H36N6O10/c34-23(28-19-21-1-3-22(4-2-21)27-31-29-20-30-32-27)7-9-38-11-13-40-15-17-42-18-16-41-14-12-39-10-8-26(37)43-33-24(35)5-6-25(33)36/h1-4,20H,5-19H2,(H,28,34)
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.