Fontos dokumentumok
178756
Diphenyl phosphoryl azide
97%
Szinonimák:
DPPA, Phosphoric acid diphenyl ester azide
Teszt
97%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n20/D 1.551 (lit.)
bp
157 °C/0.17 mmHg (lit.)
sűrűség
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
azide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N3O3P/c13-14-15-19(16,17-11-7-3-1-4-8-11)18-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent for synthesis of oligosaccharides linked with carbamate and urea bonds utilizing modified Curtis rearrangement
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluoroamidinium salts advance acid halogenation with greater stability and no oxazolones conversion compared to chlorides.
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.