Merck
90350
Sigma-Aldrich
Triethylamine hydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonim(y):
N,N-Diethylethanamine hydrochloride, Triethylamine monohydrochloride, Triethylammonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.65
Beilstein:
3906409
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
crystals
Próba:
≥99.0% (AT)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
crystals
mp
261 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1 g/10 mL
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C L De La Rocha et al.
Analytical chemistry, 68(21), 3746-3750 (1996-11-01)
A procedure for the purification, recovery, and determination of isotopic abundances of silicon from biogenic and lithogenic particulate matter and dissolved silicic acid is reported. Purification involves the reaction of acid molybdate with dissolved silicon in natural waters or that
Isabel Rodríguez et al.
International journal of pharmaceutics, 529(1-2), 168-177 (2017-06-28)
This study investigates how both bioadhesive polymers (chitosan, hyaluronic acid and alginate) and permeability enhancers (ethylene glycol- bis(2-aminoethylether)- N, N, N', N'- tetraacetic acid (EGTA) and hydroxypropyl-ß-cyclodextrin) influence the permeability of the anti-glaucoma drug timolol maleate through ex vivo bovine
Synthesis of beta-lactams via diastereoselective, intramolecular Kinugasa reactions
Popik O, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 18, 2852-2860 (2020)
Hao Chen et al.
Science advances, 3(12), eaao7233-eaao7233 (2017-12-20)
Rechargeable aluminum-ion batteries are promising in high-power density but still face critical challenges of limited lifetime, rate capability, and cathodic capacity. We design a "trihigh tricontinuous" (3H3C) graphene film cathode with features of high quality, orientation, and channeling for local
THE SPECIFIC PRECIPITATION OF ORTHOPHOSPHATE AND SOME BIOCHEMICAL APPLICATIONS.
Y SUGINO et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 2360-2364 (1964-07-01)